Learn More
Kobalt-Aluminiumoxid, Co 39 bis 41 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049663
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11363387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017686.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12672-27-4 | Al2Co2O5 | 251.824 g/mol
It is used in the catalytic deposition of nitrous oxide over calcinated cobalt aluminum hydrotalcites. The activity increased with an increase in cobalt concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12672-27-4
Summenformel Al2Co2O5
Molekulargewicht (g/mol) 251.824
MDL-Nummer MFCD00016016
InChI-Schlüssel CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
PubChem CID 159384
IUPAC-Name Dialuminium;Cobalt(2+);Sauerstoff(2-)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt aluminum oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co 39 to 41%
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt aluminum oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.