Learn More
Kobaltborid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049173
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11372208 5 g 5 Gramm
11362208 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11372208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013117.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12619-68-0
Summenformel B2Co3+6
Molekulargewicht (g/mol) 198.42
MDL-Nummer MFCD00146483
InChI-Schlüssel QSOMCIJHXYGMAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron;cobalt 2+
PubChem CID 121233614
IUPAC-Name Bor;cobalt(2+)
SMILES [B].[B].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt boride
Farbe Grau
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99%