Learn More
Kobaltchlorid, 6-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15117014 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15117014 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15117014 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 167001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel CoCl26H2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobaltchlorid
Namenshinweis 6-Hydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 237.93
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.92 kg