Learn More
Kobaltchlorid-Hexahydrat,>98%, (ACS-Reagenzienklasse), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11420592 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420592 25 g -
11430592 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420592 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219403525
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt Chloride Hexahydrate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich >98%
Formelmasse 237.9
Güte ACS-Reagenz