Learn More
Kobaltfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440251 50 x 50 mm 1 Stück
11399307 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440251 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040182.FI
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈5.6g/50x50mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%