Learn More
Cobalt(II)-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367377 50 g 50 Gramm
11377377 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012537.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14024-48-7 | C10H14CoO4 | 257.15 g/mol
Cobalt(II) 2,4-pentanedionate is used as an important catalyst for organic reactions. It is also used as paint dryer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14024-48-7
Summenformel C10H14CoO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.15
MDL-Nummer MFCD00000014
InChI-Schlüssel UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Synonym Cobalt(II) acetylacetonate; Bis(acetylacetonato)cobalt(II)
IUPAC-Name λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 165°C to 170°C
Farbe Blau-Violett
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 257.14
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) 2,4-pentanedionate