Learn More
Kobalt(II)-acetattetrahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Kobalt-(II)-Acetat-Tetrahydrat wird als industrieller Katalysator zum Härten von Farben und Lacken verwendet, ein aktiver Katalysator für Oxidations- und Veresterungsreaktionen. Wird auch zur Herstellung von Metallkomplexen mit ungewöhnlicher Koordinationsgeometrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cobalt (II) acetate tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | ∼140°C (in -4H2O) |
| Farbe | Rot |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | Co(OOCCH3)2·4H2O |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3731397 |
| Merck Index | 14,2433 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.