Learn More
Kobalt(II)-Acetat-Tetrahydrat, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315460 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10315460 250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10315460 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/6400/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Schmelzpunkt 140°C
CAS 6147-53-1
Farbe Rot
pH 6.8
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel C4H14CoO8
MDL-Nummer 149569
InChI-Schlüssel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Diacetat-Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 249.08
Formelmasse 249.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter