Learn More
Kobalt(II)-Acetylacetonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606164 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10606164 250 g Glasflasche 250 Gramm
10286500 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606164 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210642500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14024-48-7 | C10H14CoO4 | 257.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14024-48-7
Summenformel C10H14CoO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.15
MDL-Nummer MFCD00000014
InChI-Schlüssel UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
IUPAC-Name λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) acetylacetonate
Schmelzpunkt 165.0°C to 170.0°C
Farbe Violett
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (ex Co)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3COCH=C(CH3)O)2Co
Menge 250 g
Beilstein 01, 783
Fieser 17,87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: 7g/kg alcohol (20°C),173g/kg benzene (20°C)
Formelmasse 257.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver