Learn More
Kobalt(II)-carbonat, rosafarbenes Pulver, 99 % (Metallbasis, Co 45 % min.), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824685
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11391109
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011343.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für den Einsatz in Keramik, Fertigung von Co-Verbindungen, Pigmenten
Cobalt(II) carbonate is precursor to cobalt carbonyl, cobalt salts and blue pottery glazes such as delftware. It is used as an essential element in dietary supplements and also used in the manufacture of paints and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-79-1
Summenformel CCoO3
Molekulargewicht (g/mol) 118.94
MDL-Nummer MFCD00010940
InChI-Schlüssel ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv
PubChem CID 10565
IUPAC-Name Cobalt(2+);carbonat
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) carbonate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis, Co 45% min)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,alcohol and methyl acetate.
Formelmasse 118.94
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.13
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carbonic acid, cobalt(2+) salt