Learn More
Kobalt(II)-chlorid, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026178
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439517 25 g 25 Gramm
11449517 100 g 100 Gramm
11459517 500 g 500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11439517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22031.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt(II)-chlorid wird in der Feuchtigkeitsanzeige von Wetterinstrumenten verwendet. In der wasserfreien Form findet es Verwendung in der Galvanisierung von Kobalt, in der organischen Chemie und ist eine Vorstufe von Cobaltocen, (Bis(cyclopentadienyl)cobalt(II)), das ein gutes Reduktionsmittel ist. Es dient auch als Lewis-Säure. Kobaltchlorid ist ein Indikator für Wasser in Exsikkatoren, da die reversible Hydratation/Dehydrierung mit deutlichen Farbveränderungen einhergeht. Kobaltchlorid ist nützlich für die Herstellung unsichtbarer Tinte, da es beim Erhitzen blau wird und nach dem Abkühlen unsichtbar wird. Kobalt(II)-chlorid katalysiert die Kreuzkopplung von Arylhalogeniden oder Vinylhalogeniden mit Aryl-Grignard-Reagenzien mit hervorragender Ausbeute.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser und Methanol. Löslich in Alkohol, Aceton, Äther, Glycerin und Pyridin.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Molekulargewicht (g/mol) 129.83
MDL-Nummer MFCD00010938
InChI-Schlüssel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Siedepunkt 1049°C
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) chloride
Schmelzpunkt 735°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 25 g
Strukturformel CoCl2
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Formelmasse 129.84
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.367
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Product Description: Cobalt(II) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt chloride (CoCl2)