Learn More
Kobalt(II)-chlorhexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072931 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10716671
Marke: Fisher Chemical C/6560/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Rot bis Violett
pH 4.6
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 237.93g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß