Learn More
Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15601740 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15601740 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15671730 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15691730 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15681730 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15601740 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 20218525G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Rot
Menge 25 g
Strukturformel CoCl2 · 6H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 237.93g/mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Crystals
Dampfdruck 40mmHg (0°C)
Dichte 1.9g/cu.cm