Learn More
Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120333 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15601740
Marke: Honeywell Research Chemicals 20218525G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Rot
Menge 25 g
Strukturformel CoCl2 · 6H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 237.93g/mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Crystals
Dampfdruck 40mmHg (0°C)
Dichte 1.9g/cu.cm