Learn More
Kobalt(II) Chloridlösung,5.95 %, Rot, Chem-Lab
Artikelnummer. 11927433
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11927433 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11927433 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL07.1101.0100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird als Indikator für Wasser in Trockenmittel verwendet. Kobalt(II) Chloridlösung,5.95 %, Rot, Chem-Lab ist eine anorganische Verbindung aus Kobalt und Chlor, die als Hexahydrat geliefert wird. Reagenz gemäß Europ. Arzneibuch Ph. 4 (2.2.2).
Kobalt(II) Chlorid-Hexahydrat ist eine der am häufigsten verwendeten Kobaltverbindungen im Labor. Bei Raumtemperatur hat die Verbindung eine rote Farbe, wird aber bei höheren Temperaturen blau. Aufgrund der einfachen Hydratations-/Dehydrationsreaktion und der daraus resultierenden Farbänderung wird Kobaltchlorid als Indikator für Wasser in Trockenmitteln verwendet. Nischenanwendungen von Kobaltchlorid umfassen seine Rolle bei der organischen Synthese und der Galvanisierung von Objekten mit Kobaltmetall.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
CAS 7791-13-1
Farbe Rot
pH <1
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Summenformel CoCl2 • H2O
MDL-Nummer MFCD00149652
Synonym Kobaltdichlorid
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
Formelmasse 237.90 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.95 %
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.01 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II)chlorid 5.95% Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt chloride, hydrochloric acid