Learn More
Cobalt(II)-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30351360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351360 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6331081G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) Chloride
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Menge 1 g
Synonym Cobalt Chloride, Cobalt Dichloride, Cobalt Dichloride (CoCl2), Cobalt(2+) Chloride, Cobalt(II) Chloride, Cobaltous Chloride, Cobaltous Dichloride, Dichlorocobalt, NSC 51149
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Cl[Co]Cl
IUPAC-Name Dichlorocobalt
Molekulargewicht (g/mol) 129.84