Learn More
Kobalt(II)-chromat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323598
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11323598 50 g 50 Gramm
11313598 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11323598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039203.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-25-9
Summenformel CoCrO4
Molekulargewicht (g/mol) 174.93
MDL-Nummer MFCD00053962
InChI-Schlüssel XTUHPOUJWWTMNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii chromate, cobalt 2+ ; dioxido dioxo chromium, cobaltous chromate iii, cobalt chromate ous, cobaltous chromate, acmc-1c0r0, cobalt 2+ chromate 2-, chromic acid h2cro4 , cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 61614
IUPAC-Name Cobalt(2+);dioxido(dioxo)chrom
SMILES [Co++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) chromate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Klümpchen
Menge 50 g
UN-Nummer UN3087
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkali and ammomium hydroxide
Formelmasse 174.93