Learn More
Kobalt(II)-hexafluoro-2,4-pentandionathydrat,97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398718
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041594.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206986-92-7
Summenformel C10H6CoF12O5
Molekulargewicht (g/mol) 493.07
MDL-Nummer MFCD00150649,MFCD00042510
InChI-Schlüssel POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 16212172
IUPAC-Name Cobalt;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on;hydrat
SMILES O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Schmelzpunkt 173°C to 179°C
Farbe Orange
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 473.04 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%