Learn More
Kobalt(II,III)-oxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023063
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11433157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16121.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Cobalt(II,III) oxide is currently utilized in the process of artificial photosynthesis. It is also used for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt(II,III)-oxid wird derzeit bei der künstlichen Photosynthese eingesetzt. Es wird auch für Glas-, Optik- und Keramikanwendungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-06-1
Summenformel Co3O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.80
MDL-Nummer MFCD00010939
InChI-Schlüssel UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
IUPAC-Name Oxocobalt;oxo(oxocobaltioxy)cobalt
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II,III) oxide
Schmelzpunkt 900°C (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2429
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240.8
Dichte 6.11