Learn More
Kobalt(II)-nitrathexahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-46466 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10414901 5 g Glasflasche 5 Gramm
10667411 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10391061 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10573134 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10414901
Marke: Thermo Scientific Acros 423580050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Summenformel CoH12N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 291.03
MDL-Nummer MFCD00149647
InChI-Schlüssel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC-Name Cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 55.0°C
Farbe Braun-Rosa bis Rot
Physikalische Form Anhaftendes kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel Co(NO3)2·6H2O
Merck Index 15, 2428
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Formelmasse 291.02
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.88
Dichte 1.8800g/mL