Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | Co(NO3)2 · H2O |
| UN-Nummer | UN1477 |
| IUPAC-Name | Cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat |
| Formelmasse | 291.03 mol |
| Reinheit (%) | ≥99.0 % (KT) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?