Learn More
Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407403
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11307888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036418.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung als Batteriezusatzstoff, bei der Herstellung von Kobaltpigmenten und unsichtbaren Farben, zum Dekorieren von Steinzeug und Porzellan
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen:
  • Als Batteriezusatz, bei der Herstellung von Kobaltpigmenten und unsichtbaren Farben, zur Dekoration von Steinzeug und Porzellan und bei der Herstellung von Katalysatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Summenformel CoH12N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 291.03
MDL-Nummer MFCD00149647
InChI-Schlüssel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 55°C to 56°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-102.0%
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,alcohol,and most organic solvents.
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydrat-Dinitrat
Formelmasse 291.04 (182.94 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.52
Aussehen Red crystalline powder
Dichte 1.87 g/cm3