Learn More
Kobalt(II)-oxalat-Dihydrat, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049141
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11382108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013012.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182.981 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-38-8
Summenformel C2H4CoO6
Molekulargewicht (g/mol) 182.98
MDL-Nummer MFCD03414148
InChI-Schlüssel MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
IUPAC-Name Cobalt(2+);oxalat;dihydrat
SMILES O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) oxalate dihydrate
Schmelzpunkt 229°C to 231°C (decomposition)
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel CoC2O4·2H2O
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2445
Formelmasse 182.98 (146.95 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.021 g/mL