Learn More
Kobalt(II)-sulfamat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384948
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
undefined
Product Code. 11384948
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043906.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14017-41-5 | CoH4N2O6S2 | 251.09 g/mol
Cobalt(II) sulfamate hydrate is used in photonic device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14017-41-5
Summenformel CoH4N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 251.09
MDL-Nummer MFCD00049877
InChI-Schlüssel WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek
PubChem CID 26398
SMILES [Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Cobalt (II) sulfamate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Cobalt(2+);disulfamat
Formelmasse 251.11 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cobalt(II) sulphamate hydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt(II) sulphamate hydrate