Learn More
Kobalt(II)-sulfathydrat, Reagenz, Co 20.8 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331109
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11331109
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011340.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Keramik, Pigmente, Glasuren, Galvanisierungsbäder, Katalysator, Speicherbatterien, Farb-/Tintentrockner
Ceramics, pigments, glazes, plating baths, catalyst, storage batteries, paint/ink drier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60459-08-7
Summenformel CoO4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.99
MDL-Nummer MFCD00149657
InChI-Schlüssel KTVIXTQDYHMGHF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii sulfate hydrate, cobalt sulfate monohydrate, unii-5zqa69klc0, 5zqa69klc0, cobalt mesosulfate coh2so5, cobalt sulfate coso4 monohydrate, cobalt ii sulfatehydrate, cobalt sulphate monohydrate, co.so4.h2o, cobalt 2+ hydrate sulfate
PubChem CID 16210984
IUPAC-Name Cobalt(2+);sulfat;hydrat
SMILES [Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) sulfate hydrate
Farbe Rot bis Orange
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel CoSO4·xH2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in methanol and ethanol
Formelmasse 154.99 (Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co 20.8% min.