Learn More
Cobalt(II)-thiocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406420
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406420 10 g 10 Gramm
11416420 50 g 50 Gramm
11426420 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406420 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23460.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3017-60-5 | C2H2CoN2S2 | 177.105 g/mol
Cobalt(II) thiocyanate is best known for Scott test, which is a proven screening test for the presence of cocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt(II)-Thiocyanat ist am besten für Scott-Tests bekannt, ein bewährter Screening-Test für Kokain.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3017-60-5
Summenformel C2H2CoN2S2
Molekulargewicht (g/mol) 177.105
MDL-Nummer MFCD00010937
InChI-Schlüssel IQHZUTZWNWRODJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131877393
IUPAC-Name Cobalt;Thiocyansäure
SMILES C(#N)S.C(#N)S.[Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) thiocyanate
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel Co(SCN)2
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 175.1
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, cobalt(2+) salt