Learn More
Kobaltnitrat, 6-Hydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15567914 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15567914 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15567914 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 168001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobaltnitrat
Namenshinweis 6-Hydrat
CAS 10026-22-9
Menge 500 g
Summenformel CoH12N2O12
MDL-Nummer MFCD00149647
Synonym Salpetersäure, Kobalt2+-Salz, Hexahydrat, Kobalt(II)-perchlorat-Hexahydrat, Kobalt-II-nitrat-Hexahydrat, Kobaltdinitrat-Hexahydrat, Kobalt2+-Nitrathexahydrat, Kobaltnitrat, Hexahydrat, Kobaltnitrat-Hexahydrat, cobalt ii nitrate hexahydrate
InChI-Schlüssel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 291.03
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Formelmasse 291.03
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.87 kg