Learn More
Kobaltnitrat-Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30136412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136412 2.5 g 2.50 Gramm
30010394 500 mg 500 Milligramm
30008975 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1002672.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Summenformel Co(NO3)2 . 6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 291.04
Synonym Cobalt(2+) Dinitrate Hexahydrate, Cobalt(2+) Nitrate Hexahydrate, Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Cobaltous Dinitrate Hexahydrate, Cobaltous Nitrate Hexahydrate;
IUPAC-Name Cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt Nitrate Hexahydrate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Formelmasse 290.9722