Learn More
Ansell MICROFLEX™ Cobalt™ N19 Nitrile Gloves
Artikelnummer. 11670301
Change view
Click to view available options
Größe:
XL
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
11670301 XL 250 Stück
1 options
Artikelnummer. 11670301
Marke: Ansell N19403
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Multi-purpose nitrile gloves offer consistent comfort and durability to workers across a wide range of industries. Fully textured with a 4 mil thickness helps wearers securely grip tools and materials.
  • Soft and stretchy nitrile material
  • Durable and puncture resistant  
  • Fully textured surface for enhanced gripping in wet or dry conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe XL
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
FDA 510 (k) Ja
Modell N194
Zugfestigkeit 20.5 MPa
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24.13 cm