Learn More
Kobaltsilizid, graues Pulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824684
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11342208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013115.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12017-12-8 | CoSi2 | 115.10 g/mol
Cobalt silicide is widely used in chemical research. It is also used for the production and characterization of very-large-scale integration (VLSI) applications in semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12017-12-8
Summenformel CoSi2
Molekulargewicht (g/mol) 115.10
MDL-Nummer MFCD00016021
InChI-Schlüssel QKWVWIGBHQUEHX-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt silicide
Schmelzpunkt 1277°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 115.11
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.3