Learn More
Kobaltdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048579
Change view
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11391488 25 cm 25 Zentimeter
11301498 100 cm 100 Zentimeter
2 options
Artikelnummer. 11391488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010946.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈7.00g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic