Learn More
Cobamamide, TRC
Artikelnummer. 30134723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134723 1 g 1 Gramm
17978104 10 mg 10 Milligramm
17908584 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6331301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13870-90-1
Summenformel C72 H100 Co N18 O17 P
Molekulargewicht (g/mol) 1579.58
Synonym Cobinamide, Co-(5'-deoxyadenosin-5'-yl)-, f-(dihydrogen phosphate), inner salt, 3'-ester with (5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole-κN3) (9CI), Cobinamide, Co-(5'-deoxyadenosine-5') deriv., hydroxide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Cobinamide, Co-(5'-deoxyadenosine-5') deriv., hydroxide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenzimidazole (8CI), (5,6-dimethylbenzimidazolyl)cobamide coenzyme, (5'-Deoxy-5'-adenosyl)cobamide coenzyme, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl-Co-5'-deoxyadenosylcobamide, 5-Deoxyadenosylcobalamin, 5'-Deoxy-5'-adenosylcobalamin, 5'-Deoxyadenosyl vitamin B12, 5'-Deoxyadenosyl-5,6-dimethylbenzimidazolylcobamide, 5'-Deoxyadenosylcobalamin, Actimide, Adenosyl B12, Adenosylcobalamin, Anabasi, Betarin, Calomide, Cobalamin coenzyme, Cobalamin, Co-(5'-deoxy-5'-adenosyl)-, Cobalion, Cobamamide, Cobamide coenzyme, (5,6-dimethyl-1H-benzimidazolyl)-, Cobamide coenzyme, (5'-deoxy-5'-adenosyl)-, Cobamide, Co-(5'-deoxy-5'-adenosyl)-α-(5,6-dimethyl-1H-benzimidazolyl)-, Cobanzyme, Cobatlamin S, Cobazymase, Coenzile, Coenzyme B12, DBC, DBC coenzyme, DBCC, Deoxyadenosylcobalamin, Dibencozide, Dibenzcozamide, Dimebenzcozamide, Dolonevran, Enzicoba, Funacomide, Heraclene, Hi-Fresmin, Hycobal, Indusil, LM 176, Represil, Sabalamin, Vitamin B12 coenzyme, Vitamin B12, Co-(5'-deoxy-5'-adenosyl) deriv., Xobaline, α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)-Co-5'-deoxyadenosylcobamide, α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cobamide coenzyme
IUPAC-Name (2S,3S,4R)-2-(6-Aminopurin-9-yl)-5-Methanidyloxol-3,4-Diol; Kobalt(3+); [(2R,5S)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] 1-[3-[(2R,3R,4Z,7S,9Z,12S,13S,14Z,17S,18S,19R)-2,13,18-Tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-Tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-2,7,12,17-tetrahydro-1H-corrin-21-id-3-yl]propanoylamino]propan-2-ylphosphat
SMILES C[C@@H]1CNC(=O)CC[C@]2(C)[C@@H](CC(=O)N)[C@H]3N4C2=C(C)C5=N6C(=CC7=N8C(=C(C)C9=N([C@]3(C)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]9CCC(=O)N)[Co+]468(C[C@H]%10O[C@H]([C@H](O)[C@@H]%10O)n%11cnc%12c(N)ncnc%11%12)N%13=CN([C@H]%14O[C@H](CO)[C@@H](OP(=O)([O-])O1)[C@H]%14O)c%15cc(C)c(C)cc%13%15)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]7CCC(=O)N)C(C)(C)[C@@H]5CCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosylcobalamine (Coenzyme B12)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C62H90N13O14P.C10H12N5O3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-4-6(16)7(17)10(18-4)15-3-14-5-8(11)12-2-13-9(5)15;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13);/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;4-,6-,7-,10-;/m11./s1
Formelmasse 1578.6583
Reinheit (%) >95%