Learn More
Cobicistat, MedChemExpress
Beschreibung
Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cobicistat |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1004316-88-4 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C40H53N7O5S2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | GS-9350 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (322.16 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |