missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobimetinib hemifumarate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485528 10 mg -
16401707 50 mg -
16478237 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485528 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13064A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cobimetinib hemifumarate is a novel selective MEK1 inhibitor, and the IC50 value against MEK1 is 4.2 nM.

Cobimetinib hemifumarate is a novel selective MEK1 inhibitor, and the IC50 value against MEK1 is 4.2 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cobimetinib hemifumarate
CAS 1369665-02-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21F3IN3O2.1/2C4H4O4
Menge 10 mg
Synonym GDC-0973 hemifumarateXL-518 hemifumarate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (84.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1(CN(C(C2=C(NC3=C(F)C=C(I)C=C3)C(F)=C(F)C=C2)=O)C1)[C@H]4NCCCC4.O=C(/C=C/C(O)=O)O.[0.5]
Molekulargewicht (g/mol) 589.25
Formelmasse 589.25
Reinheit (%) 96.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.