Beschreibung
- Durchsichtig
- Antikratz-Beschichtung
- Antifog-Beschichtung.
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN166, EN17/2C-1.2, Mechanisches Risiko B/T, chemisches Risiko 3/4/5, Antibeschlag N, Kratzfest K, optische Klasse 1, CE |
| Objektivtyp | Chemikalienbeständig |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innenbereich, Schutz, Dauerverschleiß |
| Enthält | Mikrofaserbeutel |
| Modell | COBTPRPSI |
| Gewicht (metrisch) | 34 g |
| Lens Material | Polycarbonat |