Learn More
Bolle Protection™ Sicherheitsbrillen mit Kontrast
Artikelnummer. 11717614
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11717614
Marke: Bolle Protection™ COBCONT
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die universell einsetzbaren Bolle Protection™ Kontrastschutzbrillen bestechen dank ihrer Rundum-Passform durch ein optimales, störungsfreies Panorama-Sichtfeld.
  • Panoramasichtfeld
  • Umschließende Passform ohne optische Störungen
  • Bügel können gegen ein verstellbares Kopfband mit Schaumstoff ausgetauscht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrille
Anzahl pro Packung Je 1
Art des Seitenschilds Verstellbar