Learn More
(-)-Coclaurin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134647 10 mg 10 Milligramm
30009616 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC63355010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3422-42-2
Summenformel C17H20ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 321.8
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-isoquinolinol
IUPAC-Name (1S)-1-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-6-Methoxy-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-7-ol; Hydrochlorid
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCN[C@H]2CC3=CC=C(C=C3)O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Coclaurine Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19NO3.ClH/c1-21-17-9-12-6-7-18-15(14(12)10-16(17)20)8-11-2-4-13(19)5-3-11;/h2-5,9-10,15,18-20H,6-8H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
Formelmasse 321.1132