Learn More
Hach Lange™ COD-Küvettenröhrchen
Artikelnummer. 10714087
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
15 bis 150 mg/l
5 bis 60 mg/l
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich unitSize
10714087 15 bis 150 mg/l 25 Stück
10415815 5 bis 60 mg/l 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10714087 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. LCK314
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Die gebrauchsfertigen CSB 25-Küvettenröhrchen mit Standardvordosierung bieten eine bequeme und fehlerfreie Dosierung von Reagenzien und ermöglichen präzise und zuverlässige Messungen von Werten.
  • CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)-Küvettenröhrchen Fläschchen-Test 15 - 150 mg/l O2 (Packung mit 25 Einheiten)
  • Zur Verwendung mit DR3900-, DR6000-, DR1900-2800, DR-,3800 DR- und DR5000-Instrumenten
  • Küvettentest, (Röhrchentest/Zellentest/Fläschchentest)
  • Photometrischer, chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
  • Messbereich 15-150 mg/l O2
  • Dichromat-Methode nach Norm ISO 6060-1989 und DIN 38409-H41-H44
  • Standardmäßig vordosiert, gebrauchsfertig, Packung mit 25  Einheiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Menge 25/Packung
Bereich 15 bis 150 mg/l
Typ COD-Küvettenröhrchen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CSB/COD/DCO
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate