Learn More
CSB-Reagenz, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
Der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Maß für die Sauerstoffmenge, die durch Reaktionen in einer gemessenen Lösung verbraucht werden kann. Ein CSB-Test quantifiziert die Menge organischer Materialien in Abwasser oder Oberflächenwasser. CSB-Messungen werden häufig an Proben vorgenommen, um die Menge oxidierbarer Schadstoffe und die Wirkung eines bestimmten Abwassers auf einen Empfängerkörper zu bestimmen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Une 77-004-89, AFNOR |
| Material | 80 g HgSO4 + 11.7685 g K2Cr2O7/ 1 l 10 % H2SO4 = 0.24 N |
| Beschreibung | COD-Reagenz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | CSB-Wasserbestimmung |
| Menge | 1 L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CSB Reagenz
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Karzinogenität Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: mercury(II) sulphate, potassium dichromate, sulphuric acid