Learn More
Palintest™ COD Reagenz-Teströhrchen
Artikelnummer. 11928437
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 2000 mg/l
0 bis 400 mg/l
Beschreibung:
—
Mit Quecksilber
Quecksilber-frei
Packungsgröße:
24 Stück
25 Stück
25 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Beschreibung Packungsgröße
11928437 0 bis 400 mg/l — 25 Stück
11918437 0 bis 2000 mg/l Quecksilber-frei 25 Tests
11946473 0 bis 2000 mg/l Mit Quecksilber 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11928437 Lieferant Palintest™ Lieferanten-Nr. PL452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    92.60 € / 25 Stück
    Sparen 14.40 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Diese CSB-Reagenzröhrchen mit einem Fassungsbereich von 0 bis 2000 mg/l eignen sich ideal für die Verwendung in den meisten Labors und wissenschaftlichen Umgebungen, in denen CSB gemessen wird.
  • Gebrauchsfertige Reagenzgläser
  • CSB-Reagenz-Teströhrchen
  • Menge: 1
  • Testanzahl: 25
  • Bereich: 0 bis 400 mg/l
  • Typ: CSB-Reagenz-Teströhrchen
Spezifikation
Beschreibung —
Anzahl Tests 25
Menge Je 1
Bereich 0 bis 400 mg/l
Typ CSB-Reagenz-Teströhrchen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD 400 Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, silver sulphate, potassium dichromate