Learn More
CSB-Standard, 250 mg/l, Palintest™
Artikelnummer. 11913777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11913777 125 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11913777 Lieferant Palintest Lieferanten-Nr. PL472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.05 €
    29.88 € / 1 Stück
    Sparen 4.17 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026