Learn More
CSB-Standard, 800 mg/l, Palintest™
Artikelnummer. 11923777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11923777 125 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11923777 Lieferant Palintest Lieferanten-Nr. PL474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.48 €
    27.86 € / 1 Stück
    Sparen 8.62 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026