Learn More
CSB-Standardlösung, 400 mg/l, WTW™
Artikelnummer. 15277388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15277388 30 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15277388 Lieferant WTW Lieferanten-Nr. 252451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.66 €
    48.60 € / 1 Stück
    Sparen 2.06 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für wenige Parameter wie Nitrit, die schnell konvertiert werden können, sind frisch vorbereitete Kontrollnormen von Stammlösungen gegenüber den Multiparameter-Standardprüfungen zwingend erforderlich. Stammlösungen sind auch kostengünstiger als die bereits konfektionierten CombiChecks™. Bei Stammlösungen muss die richtige Verdünnung selbst berechnet und durchgeführt werden. Die Verwendung von Standards wird über AQA-Funktionen in den photoLab™-Photometern unterstützt.
  • Freies Chlor
  • Gebundenes Chlor
  • Formaldehyd
  • Hydrazin
  • Wasserstoffperoxid
  • Schwefelwasserstoff
  • Phenol
  • Silikon
  • Sulfid
  • Sulfit
  • Anionische Tenside
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 100 mg/l
Farbe Grün/Weiß
Menge 30 ml