Learn More
Code Corporation™ Code International Netzteil USB mit US/EU/UK/AU-Adapterclips
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Für den internationalen Gebrauch (USA, EU, Großbritannien und Australien)
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 38.1 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Breite (metrisch) | 76.2 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Tiefe (metrisch) | 63.5 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CR2700 Vierfach-Batterieladegerät |
| Typ | Netzteil |
| Alternate Part Number | CRA-P5 |