Learn More
Brady™ Codesoft Lite Online Software
Beschreibung
Die Codesoft Lite Online-Software ist zur Verwendung mit Brady™ Etikettendruckern. Kompatibel mit dem BBP™11 Etikettendrucker, dem BBP™12 Etikettendrucker für die Industrie, dem BBP™72 Doppelseitigen Schrumpfschlauchdrucker, BradyPrinter PR Plus Etikettendrucker, Drucker der IP™ Serie, PAM3000 Druckapplikator, PAM3600 Druckapplikator, THT 76 mm Kerndrucker und dem TLS-PC LINK™ Thermo-Etikettiersystem.
Diese betriebliche Etikettendesignsoftware ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Etiketten für die Produktidentifizierung und -verfolgung zu entwerfen und zu drucken. Die Codesoft Software ist die professionelle Lösung für die komplexesten Barcode-Etikettierungsprojekte. Diese webbasierte Software bietet eine Reihe von Barcode-Etiketten-Designfunktionen für jedes Projekt, von einfachen Etikettendesigns bis hin zu allgemeinen Barcode-Etiketten.
Erfordert:
- 32- oder 64-Bit-Windows-Betriebssysteme: 7, XP, Server 2003 oder 2008 oder Vista
- Stehende Internetverbindung
- 1 GB freier RAM
- Festplatte mit mindestens 1 GB freiem Festplattenspeicher (je nach Installationsoptionen)
- CPU: Mindestens 2 GHz
- Grafikkarte: Mindestens DirectX 9
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etikettendrucker |
| Sprachen | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
| Softwaretyp | Webbasierte Software |
| Betriebssystem | Windows™ 7 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Bestands- und Prüfkennzeichnung |
| Gewährleistung | Dienstleistungsvertrag: 3 Jahr |
| Alternate Part Number | CS LT SWON 3 SMA |