Learn More
Coelenterazin, nativ, TRC
Artikelnummer. 30353913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353913 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6360001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coelenterazine, native
CAS 55779-48-1
Summenformel C26 H21 N3 O3
Menge 1 mg
Synonym Coelenterazine
InChI-Formel InChI=1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
SMILES Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
IUPAC-Name 8-Benzyl-6-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(4-Hydroxyphenyl)Methyl]-7H-Imidazo[1,2-a]Pyrazin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 423.46
Formelmasse 423.1583