Learn More
Coelenterazin, nativ, TRC
Artikelnummer. 30358447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358447 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC63600010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coelenterazine, native
CAS 55779-48-1
Summenformel C26 H21 N3 O3
Menge 10 mg
Synonym Coelenterazine
InChI-Formel InChI=1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
SMILES Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
IUPAC-Name 8-Benzyl-6-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(4-Hydroxyphenyl)Methyl]-7H-Imidazo[1,2-a]Pyrazin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 423.46
Formelmasse 423.1583