missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coenzym A-Trihydrat, freie Säure, Affymetrix/USB™

Artikelnummer. 15895268 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15895268

Marke: Thermo Scientific J13787.MF

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 85-61-0
Summenformel C21H36N7O16P3S
Molekulargewicht (g/mol) 767.533
MDL-Nummer MFCD0679839
InChI-Schlüssel RGJOEKWQDUBAIZ-RXPJKXIYSA-N
Synonym coenzymea, coenzyme a
PubChem CID 133639590
IUPAC-Name [[(2S,3R,4S,5S)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butyl]hydrogenphosphat
SMILES CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Coenzyme A trihydrate
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 mg
Beilstein 77809
Formelmasse 821.58
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt