Learn More
Coenzym A Trilithium-Salzdihydrat ≥96 %, weißes kristallines Pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477540 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477540 10 mg 10 Milligramm
11487540 25 mg 25 Milligramm
11497540 50 mg 50 Milligramm
11407550 100 mg 100 Milligramm
11417550 250 mg -
11427550 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11477540 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210049310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.62 €
    65.10 € / 10 Milligramm
    Sparen 9.52 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 18439-24-2
Summenformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekulargewicht (g/mol) 785.329
MDL-Nummer MFCD00075848
InChI-Schlüssel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Coenzym a, Trilithiumsalz
PubChem CID 53442190
IUPAC-Name Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coenzym A Trilithiumsalz Dihydrat > 96 %
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 96 %
Menge 10 mg
Formelmasse 821.4
Physikalische Form Kristallpulver