Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coenzym B12
Artikelnummer. 16514414 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16514414 250 mg 250 Milligramm
16504414 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514414 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 €
    89.65 € / 250 Milligramm
    Sparen 21.35 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13870-90-1 | C72H100CoN18O17P | 1579.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13870-90-1
Summenformel C72H100CoN18O17P
Molekulargewicht (g/mol) 1579.61
InChI-Schlüssel OAJLVMGLJZXSGX-UHFFFAOYNA-L
IUPAC-Name Kobalt(3+) 4,9,14-Tris(2-Carbamoylethyl)-3,8,19-Tris(Carbamoylmethyl)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-Dimethyl-1H-1,3-Benzodiazol-1-yl)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)oxolan-3-yl phosphonato]oxy}propyl)carbamoyl]ethyl}-2,3,6,8,13,13,16,18-Octamethyl-20,21,22,23-Tetraazapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-Hexaen-20-Ide [5-(6-Amino-9H-Purin-9-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]Methanid
SMILES [Co+3].[CH2-]C1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12.CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2[N-]C1=C(C)C1=NC(=CC3=NC(=C(C)C4=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coenzyme B12
Menge 250 mg
Formelmasse 1579.58